Läs mer
Coulomat A, Honeywell™ Fluka™ HYDRANAL™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Coulomat A |
| Kokpunkt | 59°C |
| Densitet | 1.070g/cm3 |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |
| Flampunkt | 11°C (51.8°F) |
| Förpackning | Polycoated flaska |
| UN-nummer | UN3286 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Coulomat A
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, trichloromethane; chloroform,imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazolemonohydriodide