Learn More
COX10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 10611-2-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16887093
  • 4652.90 SEK / 150µL
Descrizione
Descrizione
Defects in COX10 are a cause of mitochondrial complex IV deficiency (MT-C4D); also known as cytochrome c oxidase deficiency. A disorder of the mitochondrial respiratory chain with heterogeneous clinical manifestations, ranging from isolated myopathy to severe multisystem disease affecting several tissues and organs. Features include hypertrophic cardiomyopathy, hepatomegaly and liver dysfunction, hypotonia, muscle weakness, excercise intolerance, developmental delay, delayed motor development and mental retardation. A subset of patients manifest Leigh syndrome.
Specifica
Specifica
COX10
Polyclonal
Unconjugated
COX10
COX10, Heme O synthase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
1352, 691853, 70383
-20°C
Liquid
Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q12887, Q8CFY5
Cox10
COX10 Fusion Protein Ag0930
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
COX10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato