Läs mer
VELP Scientifica™ Degelhållare HU6 för SER 148 lösningsmedelsextraktor
Produktkod. 15997542 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SER 148-serien lösningsmedelsextraktor
Produktkod. För användning med (utrustning)
15997542 SER 148-serien lösningsmedelsextraktor
1 options
Produktkod. 15997542 Leverantör VELP Scientifica™ Leverantörsnummer A00000309
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller degel för SER 148 lösningsmedelsextraktor.
  • För användning med SER 148-serien lösningsmedelsextraktorer
Specifikationer
För användning med (utrustning) SER 148-serien lösningsmedelsextraktor
Produkttyp Degelhållare