Beskrivning
- Kort filtreringstid - under 20 minuter, även för 6 prover
- Pumpa för att påskynda filtreringsprocessen och tvättningen
- Rengör deglar med luftpump för att förbättra filtreringskvaliteten
- Elektronisk inställning av mottryck
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Filtreringsenhet |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Slutlig filtrerings- och tvättfas definierad i den enzymatiska metoden för extraktion av kostfiber |
| Kvantitet | 1 st |
| Höjd (metrisk) | 420 mm |
| Bredd (metrisk) | 750 mm |
| Vikt (metrisk) | 28 kg |
| Elektriska krav | 230 V 60 Hz |