Läs mer
Sartorius Cubis™ II Micro Balance, MCE användargränssnitt
Cubis™ II Micro Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
Brand: Sartorius MCE3.6P-2S00-F
293757.16 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
- Monolitiskt vägningssystem
- Integrerade klimatsensorer
- Individuella provhållare
- Felfri drift
- Individuella QApp-arbetsflöden
- Motoriserad automatisk nivellering
- Full end-to-end dataintegritet
- Integrerad revisionsspår
- Toppmodern användarhantering
- Utmärkt servicesupport
- Integrerat statuscenter
- Integrerade servicefunktioner
- Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
- TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
- Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
- Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Service
10 års garanti
Specifikationer
2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port | |
Färg TFT-pekskärm | |
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport | |
Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister | |
±3, 4, 5μ g | |
Mikrobalans | |
340 mm | |
129 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz |
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g | |
1, 2, 5μ g | |
±4μ g | |
Dragskydd F: Filtrerat | |
3 sek | |
10 år | |
139 mm | |
6.4, 7.1 kg | |
100/240 V± 10 % | |
Klass I |