Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision (1-plats) balans, MCA-gränssnitt Produktkod.: 16243182
Sartorius Cubis™ II Precision (1-plats) balans, MCA-gränssnitt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16243182 Handla allt Sartorius Produkter
12.2 kg, Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara, Inget dragskydd
Kapacitet:
8.2 kg
12.2 kg
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara
Modell:
Inget dragskydd
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 16243182
Brand: Sartorius MCA12201S2S000 QP99
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med helt konfigurerbar hårdvara, mjukvara och anslutning, Cubis™ II erbjuder en högpresterande balans som passar dina unika krav och efterlevnadskrav.
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 12.2 kg
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 20 mg
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara
Utjämning Automation motoriserad
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Mätningstid 1 sekund
Modell Inget dragskydd
Stabiliseringstid 0,8 sek.
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till +40 °C
Typ Precisionsvåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 470 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 95 mm
Vikt (metrisk) 5.4 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100 till 240 V
Amperage 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass III
Visa mer Visa mindre
  • Sartorius - Cubis analytical balances
    Offers the optimal basis for users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and in data management.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:26
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:26
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Cubis analytical balances
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment, instruments and services.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
    Days
    72
    Hours
    0
    Minutes
    36
    Seconds
    2
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II Precision (1-plats) balans, MCA-gränssnitt >