Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision (1-plats) balans, MCA-gränssnitt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Med helt konfigurerbar hårdvara, mjukvara och anslutning, Cubis™ II erbjuder en högpresterande balans som passar dina unika krav och efterlevnadskrav.
75975.00 SEK - 103785.00 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Utjämning Automation motoriserad
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Mätningstid 1 sekund
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kapacitet Inkluderar Modell Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet Inkluderar Modell Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16283242
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Sartorius
MCA8201S-2S00-0 QP99
8.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara Inget dragskydd
94320.00 SEK
1 enhet
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
16482805
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument Kampanjdetaljer
Sartorius
MCA12201S-2S00-0
12.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport Inget dragskydd
75975.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
16243182
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument Kampanjdetaljer
Sartorius
MCA12201S-2S00-0 QP99
12.2 kg Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara Inget dragskydd
103785.00 SEK
1 enhet
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
21 CFR PART 11 17025 USP 41
Automation motoriserad
1 sekund
Precisionsvåg
470 mm
95 mm
120/240 V
1,0 A
Färg TFT-pekskärm
Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
0 °C till +40 °C
10 år
240 mm
5.4 kg
100 till 240 V
50/60 Hz (± 5 %)
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II Precision (1-plats) balans, MCA-gränssnitt