Läs mer
Fisherbrand™ Skräddarsydda rengjorda bärnstensflaskor med bred mun
Produktkod. 11714289 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1000 mL
Längd (metrisk):
74mm
101mm
121mm
Kvantitet:
12/PK.
24/PK.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11714289 125 mL 101mm 24/PK. Paket med 24
11734299 30 mL - 24/PK. Paket med 24
11704289 60 mL 101mm 24/PK. Paket med 24
11744299 125 mL 101mm 12/PK. Paket med 12
11724289 250 mL 101mm 24/PK. Paket med 24
11764299 500 mL 121mm 12/PK. Paket med 12
11734289 500 mL 74mm 12/PK. Paket med 12
13161794 1000 mL 121mm 12/PK. Paket med 12
12558716 950 mL 121mm 12/PK. Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11714289
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk förvaring för ljuskänsliga torra puder. Fisherbrand™ Skräddarsydda rengjorda bärnstensflaskor med bred mun tillverkas med bärnstensfärgat sodaglas.
  • Bred mun ger enkel åtkomst
  • Förrenad för synliga partiklar med avjoniserat vatten
  • Med vit polypropenlock med PTFE-beklädd skummad polyetenfoder
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Rengöringsprocedur USP renat vatten
Färg Bärnsten
Material Glas
Längd (metrisk) 101mm
Kvantitet 24/PK.
Stängningsfärg Vitt
Liner material PTFE
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Förslutningsfoder PTFE/polyeten
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 38-400 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Flaska med bred mun