Läs mer
Fisherbrand™ Skräddarsydda rengjorda bärnstensflaskor med bred mun
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescripción
Idealisk förvaring för ljuskänsliga torra puder. Fisherbrand™ Skräddarsydda rengjorda bärnstensflaskor med bred mun tillverkas med bärnstensfärgat sodaglas.
- Bred mynning ger enkel tillgänglighet
- Förrengjort för synliga partiklar med dejoniserat vatten
- Med vit polypropenlock och PTFE-belagd skum polyetenfoder.
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Rengöringsprocedur | EPA:s riktlinjer |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 24/PK. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Liner material | PTFE |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Förslutningsfoder | Polyeten |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?