Läs mer
Fisherbrand™ Skräddarsydda rengjorda bärnstensflaskor med bred mun
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1000 mL
Längd (metrisk):
74mm
101mm
121mm
Kvantitet:
12/PK.
24/PK.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4,22 oz. |
| Rengöringsprocedur | EPA:s riktlinjer |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas |
| Längd (metrisk) | 101mm |
| Kvantitet | 12/PK. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Liner material | PTFE |
| Certifikat och efterlevnad | EPA |
| Visa mer |