Läs mer
Fisherbrand™ Skräddarsydda rengjorda bärnstensflaskor med bred mun
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 950 mL |
| Rengöringsprocedur | EPA:s riktlinjer |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas |
| Längd (metrisk) | 121mm |
| Kvantitet | 12/PK. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Liner material | PTFE |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Visa mer |