Läs mer
Cyclo(L-prolyl-L-leucyl), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclo(L-prolyl-L-leucyl) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O2/c1-7(2)6-8-11(15)13-5-3-4-9(13)10(14)12-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,12,14)/t8-,9-/m0/s1 |
| Formel vikt | 210.1368 |