missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytokeratin 15 Mouse, Clone: SPM190, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: EnquireBio 3866-MSM1X-P0
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
| Cytokeratin 15 | |
| Cytoplasmic | |
| SPM190 | |
| Unconjugated | |
| NP_016880103 | |
| Mouse | |
| 52kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 3866 | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| KRT15 | |
| A 17 amino acids synthetic peptide from the C- terminal of Human Cytokeratin 15 | |
| A431 cells. Skin or Colon | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering