Läs mer
Cytokeratin 15 Mouse, Clone: SPM190, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2035.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
Antigen | Cytokeratin 15 |
---|---|
Klona | SPM190 |
Koncentration | 200μg/mL |
Användningsområden | Immunohistochemistry |
Klassificering | Monoclonal |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15950368
|
EnquireBio
3866-MSM1X-P0 |
20 μg | |||||||
15960368
|
EnquireBio
3866-MSM1X-P1 |
100 μg |
5965.00 SEK 5424.61 SEK / 100µg Spara 540.39 SEK 9% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
Cytokeratin 15 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
3866 | |
A 17 amino acids synthetic peptide from the C- terminal of Human Cytokeratin 15 | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
52kDa |
SPM190 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_016880103 | |
KRT15 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
A431 cells. Skin or Colon |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cytokeratin 15 Mouse, Clone: SPM190, enQuireBio™