Läs mer
D-Amygdalin hydrate, 96%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar L12731.04
Kvantitet 2g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11383336
  • 313.81 SEK / 2g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
29883-15-6
457.432
XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N
66509032
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
C20H27NO11
MFCD00006598
amygdalin
(2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile
Specifikationer
D-Amygdalin hydrate
C20H27NO11
2g
14,597
XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
457.432
457.44 (Anhydrous)
29883-15-6
MFCD00006598
66856
amygdalin
−36° (c=1.2 in Water)
(2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile
66509032
96%