Läs mer
D-Amygdalin hydrate, 96%, Thermo Scientific™
313.81 SEK - 736.67 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 29883-15-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C20H27NO11 |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.432 |
| MDL-nummer | MFCD00006598 |
| InChI-nyckel | XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N |
| Synonym | amygdalin |
| PubChem CID | 66509032 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11383336
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12731.04 |
2g |
313.81 SEK
2g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11393336
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12731.09 |
10g |
736.67 SEK
10g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 29883-15-6 | |
| 457.432 | |
| XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N | |
| 66509032 | |
| C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O |
| C20H27NO11 | |
| MFCD00006598 | |
| amygdalin | |
| (2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile |
Specifikationer
| D-Amygdalin hydrate | |
| C20H27NO11 | |
| 66856 | |
| amygdalin | |
| −36° (c=1.2 in Water) | |
| (2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile | |
| 66509032 | |
| 96% |
| 29883-15-6 | |
| MFCD00006598 | |
| 14,597 | |
| XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N | |
| C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O | |
| 457.432 | |
| 457.44 (Anhydrous) |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 249-925-3
missing translation for 'rtecsNumber' : OO8450000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures