Läs mer
D(+)-Äppelsyra, 98 %
Produktkod. 10725653 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10725653 1 g Glasflaska 1g
10503131 5 g Glasflaska 5g
10599243 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10725653 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153500010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 636-61-3 | C4H6O5 | 134,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 636-61-3
Molekylformel C4H6O5
Molekylvikt (g/mol) 134.09
MDL-nummer MFCD00004245
InChI-nyckel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
PubChem CID 92824
ChEBI CHEBI:30796
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxibutandisyra
LEDER OC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Malic acid
Smältpunkt 99,0 °C till 104,0 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 417
Merck Index 15, 5771
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 134.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D(+)-Malic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.