Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-melezitosmonohydrat, 99+%
Produktkod. 10696222 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10696222 25 g Glasflaska 25g
10082990 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10696222 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 225640250
 Begränsad artikel
I lager
D(+)-melezitosmonohydrat, CAS # 597-12-6, är hydratet i D-form av melezitos, trisackariden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Savmatande insekter som myror och bladlöss producerar melezitos för att upprätthålla osmotisk balans
•Melezitos produceras av vissa växter som ett attraherande medel för insekter och fungerar som en metabolit
Användningsområden
•Melezitos kan hydrolyseras till glukos och turanos genom alfa-glukosidasaktivitet och kan användas för att studera enzymaktivitet
•Melezitos kan användas för att särskilja vissa bakteriestammar; karakterisering av fenotyp baserat på närvaron eller frånvaron av vissa sockerarter underlättar identifieringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10030-67-8
Molekylformel C18H36O18
Molekylvikt (g/mol) 540.468
MDL-nummer MFCD00149448
InChI-nyckel LNVIPYYEBMNJIL-ZWELICPFSA-N
Synonym melezitose dihydrate, d-melezitosedihydrate, unii-d12c11k0m0, d-melezitose dihydrate, melezitose dihydrate mi, melezitose dihydrate, +, alpha-d-glucopyranoside, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl, dihydrate, o-alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl-alpha-d-glucopyranoside dihydrate, alpha-d-glucopyranosyl-1->3-beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranoside-water 1/2, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2s,3s,4r,5r-4-hydroxy-2,5-bis hydroxymethyl-2-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxolan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol dihydrate
PubChem CID 67660249
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trih ydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxolan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol;dihydrat
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(OC2(CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O)O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Melezitose monohydrate
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 160,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 31, 466
Merck Index 14, 5819
Specifikt rotationsförhållande +88° (20 °C c=4,H2O)
Specifik rotation +88.00
Formel vikt 522.45
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.