Läs mer
Systec™ D-serien horisontella bänkautoklaveringer, Systec DX
Produktkod. p-8015297
Modell:
DX-23
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10263713
Brand: Systec™ 1923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sterilisera fasta ämnen, vätskor och farliga biologiska ämnen med dessa autoklaveringer. Systec™ D-seriens horisontella bänkautoklaveringer har en kompakt och utrymmesbesparande design. För alla laboratorieoratorieapplikationer inklusive sofistikerade steriliseringsprocesser.
Standardfunktioner
  • Integrerad, separat ånggenerator
  • Hus, stödram och tryckkärl av korrosionsbeständigt rostfritt stål
  • Temperatur- och tryckområde 140°C, 4 bar (förutom Systec D-23)
  • LCD-display och helautomatisk mikroprocessorkontroll
  • Antal steriliseringsprogram: Upp till 25
  • Kodsäkrade åtkomsträttigheter för att ändra parametrar och ytterligare säkerhetsrelevanta ingrepp
  • Internminne för lagring av upp till 500 steriliseringscykler
  • Timer för att starta program
  • Autofyllning: automatisk avmineraliserat vattentillförsel för ånggenerering
  • Flexibel PT-100 temperatursensor
  • Extra temperaturgivare i kondensavgas
  • Temperaturhållningsfunktion för vätskor efter programslut
  • Specialprogram för Durham-rör
  • Beräkning av F0-värde
  • Specialprogram för avfallssterilisering med pulserande uppvärmning för effektivare luftutsläpp
  • Vattenkylt ångutblås, termostatstyrt
  • Programmerbar automatisk dörröppning efter avslutat program
  • RS-232 och RS-485 gränssnitt för extern dataöverföring (nätverkskompatibel)
Tillgängliga alternativ
  • Förlängning av temperatur- och tryckintervall till 150°C / 5 bar (från kammarvolym 65 liter och mer)
Alternativ för processoptimering
  • Snabb kylning för effektiv och säker kylning av vätskor
  • Vakuumsystem för validerbar sterilisering av fasta ämnen och avfallsmaterial i avfallspåsar
  • Superdry: för torkning av fasta partiklar (endast i kombination med valfritt vakuumsystem)
  • Avgasfiltrering (inklusive kondensatinaktivering) för säker sterilisering av farliga biologiska ämnen
Alternativ för dokumentation
  • Integrerad skrivare för batchdokumentation
  • Dator-programvara för omfattande dokumentation
  • Dokumentation SD: Datalagring på SD-kort för upp till 10 000 steriliseringscykler och överföring av data till en dator
Specifikationer
Djup (metriskt) Utanför 650 mm
Design Horizontal benchtop
Kapacitet (metrisk) 25 L (Total), 23 L (Nominal)
Djup (metrisk) kammare 420 mm
Diameter (metrisk) kammare 260 mm
För användning med (applikation) For all laboratory applications even for sophisticated state-of-the-art sterilization processes
Höjd (metrisk) Exteriör 500 mm
Modell DX-23
Produkttyp D-Series Benchtop Autoclave
Temperatur (metrisk) 136°C
Visa LCD display and fully automatic microprocessor control
Elektriska krav 220/240 V 50/60 Hz 16 A
Driftstryck 3.8 bar
Bredd (metrisk) Exteriör 555 mm