Läs mer
Dantrolene sodium salt, Thermo Scientific™
Inhibits intracellular calcium release from the sarcoplasmic reticulum
903.59 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 14663-23-1 |
|---|---|
| Molekylformel | C14H12N4NaO5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.263 |
| MDL-nummer | MFCD00079130 |
| InChI-nyckel | XHONPQLVCHTEDY-YVCISUPJSA-N |
| PubChem CID | 131674048 |
| IUPAC-namn | molecular hydrogen;1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione;sodium |
| LEDER | [HH].C1C(=O)NC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].[Na] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15463579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60887.MC |
100mg |
903.59 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 14663-23-1 | |
| 339.263 | |
| XHONPQLVCHTEDY-YVCISUPJSA-N | |
| molecular hydrogen;1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione;sodium |
| C14H12N4NaO5 | |
| MFCD00079130 | |
| 131674048 | |
| [HH].C1C(=O)NC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].[Na] |
Specifikationer
| Dantrolene sodium salt | |
| C14H12N4NaO5 | |
| 14,2816 | |
| [HH].C1C(=O)NC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].[Na] | |
| 339.263 | |
| 336.23 |
| 14663-23-1 | |
| MFCD00079130 | |
| XHONPQLVCHTEDY-YVCISUPJSA-N | |
| molecular hydrogen;1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione;sodium | |
| 131674048 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 238-706-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MU3875000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.