Läs mer
Thermo Scientific™ Depyrogenerade glasbehållare
Beskrivning
Spara på dyra investeringar i kapitalutrustning med färdiga glasvaror i en mängd olika storlekar och konfigurationer. Thermo Scientific™ Depyrogenerade glasbehållare är speciellt förberedda för att möta endotoxinnivåer på mindre än 0,06 EU/ml för användning vid terminal sterilisering, vattenprovtagning och produktförvaring.
- Rengöring och förpackning utförs i ett klass 100/10 renrum
- Analyscertifikat (COA) ingår i varje parti
Rekommenderas för:
Endotoxinfria applikationer
Beställningsinformation:
Behållare med ytterligare lågpartikelcertifiering finns tillgängliga. Thermo Scientific Erbjuder även glasflaskor speciellt förberedda för att möta endotoxinnivåer på mindre än 0,06 EU/ml. Fråga din kundtjänstrepresentant om vår depyrogeneringstjänst med vår validerade process, utförd i vårt klass 100 renrum.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,375 tum. |
| Material | Glas |
| nr per ärende | 24 |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyll endotoxinnivåer på mindre än 0,06 EU/ml; Intyg om analys ingår |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Visa mer |