Läs mer
Desipramin-2,4,6,8-d4 hydroklorid, TRC
Produktkod. 30357498
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30357498 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30357498 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2900521MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride
CAS 61361-34-0
Molekylformel C18 2H4 H18 N2 . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-2,4,6,8-d4-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), Desipramine-2,4,6,8-D4 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H/i2D,3D,9D,10D;
LEDER Cl.[2H]c1cc([2H])c2N(CCCNC)c3c([2H])cc([2H])cc3CCc2c1
IUPAC-namn N-metyl-3-(1,3,8,10-tetradeuterio-5,6-dihydrobenzo[b][1]benazepin-11-yl)propan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 306.87
Formel vikt 306.1801