Läs mer
Desipramin-d3, TRC
Produktkod. 30362273
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362273 25 mg
30356818 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30362273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29005325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65100-49-4
Molekylformel C18 2H3 H20 N3
Molekylvikt (g/mol) 284.41
Synonym Desipramine D3
IUPAC-namn N,N-dimetyl-3-(2,3,4-trideuterio-5,6-dihydrobenzo[b][1,4]bensodiazepin-11-yl)propan-1-amin
LEDER [2H]c1cc2N(CCCN(C)C)c3ccccc3CNc2c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desipramine Methyl-d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23N3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19-16-9-4-6-11-18(16)21/h3-6,8-11,19H,7,12-14H2,1-2H3/i4D,6D,9D
Formel vikt 284.208
Procent renhet >95%