Läs mer
Desipramin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30136814
Change view
Kvantitet:
5 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136814 100 mg
30132601 1 g
18084030 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136814 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD290050100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-28-6
Molekylformel C18 H22 N2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 302.84
Synonym Desipramine Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepine monohydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, DMI hydrochloride, Demethylimipramine hydrochloride, Desimipramine-hydrochloride, Desipramine monohydrochloride, Desmethylimipramine chloride, Desmethylimipramine monohydrochloride, Desmethylimipramine-hydrochloride, EX 4355, G 35020, GMI, JB 8181, N-(γ-Methylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, NSC 114901, Norpramin, Nortrimil, Pertofran, Pertofrane, RMI 9384A
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desipramine Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
Formel vikt 302.155