Läs mer
Desmetyl PBR28, TRC
Produktkod. 30359340
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359340 10 mg
30353452 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30359340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29244510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1005325-42-7
Molekylformel C20H18N2O3
Molekylvikt (g/mol) 334.37
Synonym Desmethyl PBR28, N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
LEDER CC(=O)N(Cc1ccccc1O)c2cnccc2Oc3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H18N2O3/c1-15(23)22(14-16-7-5-6-10-19(16)24)18-13-21-12-11-20(18)25-17-8-3-2-4-9-17/h2-13,24H,14H2,1H3
Formel vikt 334.1317