Läs mer
Brady™ Förstörbara manipuleringsuppenbara matta vinyletiketter
Identifiera produktmanipulation och förhindra att etiketter i ett stycke tas bort med B-351 manipuleringssäkra vinyletikettmaterial. Skriv enkelt ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettskrivare.
Brand:  Brady™ 170856
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17871749
  • 742.00 SEK / Paket med 360
I lager
Beskrivning
  • För användning vid spårning av tillgångar, märkskyltar, produktsäkerhet och manipuleringsidentifiering
  • Designad för att spricka för att visa tecken på produktmanipulation och förhindra borttagning i ett stycke
  • Tillverkad med ett permanent lim som fäster tätt på nästan alla ytor
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Vitt
Utstansad
Topp
Etikett
Tillgångsspårning, laboratoriemärkning, säkerhetsidentifiering
1
M5-17-351
360
-40 °F till 176 °F
0.0028 in
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
1 tum
25.40 mm
0,5 tum
M5-17-351
RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Hold (Håll)
Matte
Självlaminerande vinyl
Termisk överföring
Icke-steril
BMP51;BMP53;M511;M510
-40 °C
360 Etiketter/Låda
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-40 °C till 80 °C
0.071 mm
0,5 tum
25.40 mm
0.5 in
12.70 mm