Läs mer
Brady™ Förstörbara manipuleringsuppenbara matta vinyletiketter
Identifiera produktmanipulation och förhindra att etiketter i ett stycke tas bort med B-351 manipuleringssäkra vinyletikettmaterial. Skriv enkelt ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettskrivare.
522.00 SEK - 742.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17871749
|
Brady™
170856 |
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) |
742.00 SEK
Paket med 360 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
17891829
|
Brady™
170857 |
25,40 mm (B) x 50,80 mm (H) |
522.00 SEK
Paket med 160 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Description
- För användning vid spårning av tillgångar, märkskyltar, produktsäkerhet och manipuleringsidentifiering
- Designad för att spricka för att visa tecken på produktmanipulation och förhindra borttagning i ett stycke
- Tillverkad med ett permanent lim som fäster tätt på nästan alla ytor
Specifications
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Vitt | |
| Utstansad | |
| Termisk överföring | |
| Tillgångsspårning, laboratoriemärkning, säkerhetsidentifiering | |
| 1 | |
| -40 °F till 176 °F | |
| 0.0028 in | |
| 1 tum | |
| 0,5 tum |
| RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Icke-steril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40 °C | |
| -40 °C till 80 °C | |
| 0.071 mm | |
| 25.40 mm |