Läs mer
Brady™ Förstörbara manipuleringsuppenbara matta vinyletiketter
Identifiera produktmanipulation och förhindra att etiketter i ett stycke tas bort med B-351 manipuleringssäkra vinyletikettmaterial. Skriv enkelt ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettskrivare.
Brand: Brady™ 170857
Beskrivning
- För användning vid spårning av tillgångar, märkskyltar, produktsäkerhet och manipuleringsidentifiering
- Designad för att spricka för att visa tecken på produktmanipulation och förhindra borttagning i ett stycke
- Tillverkad med ett permanent lim som fäster tätt på nästan alla ytor
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Vitt | |
| Utstansad | |
| Topp | |
| Etikett | |
| Tillgångsspårning, laboratoriemärkning, säkerhetsidentifiering | |
| 1 | |
| M5-20-351 | |
| 160 | |
| -40 °F till 176 °F | |
| 0.0028 in | |
| 25,40 mm (B) x 50,80 mm (H) | |
| 1 tum | |
| 25.40 mm | |
| 0,5 tum | |
| M5-20-351 |
| RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BMP51;BMP53;M511;M510 | |
| -40 °C | |
| 160 Etiketter/kartong | |
| 25.40 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
| -40 °C till 80 °C | |
| 0.071 mm | |
| 2 tum | |
| 25.40 mm | |
| 2 in | |
| 50.80 mm |