Läs mer
Brady™ Destructible Tamper Evident matt vinyletiketter för M6/M7-skrivare
Åtgärdssäker vinyl är designad för att lätt spricka för att visa tecken på produktmanipulation och för att förhindra att etiketten tas bort.
Brand:  Brady™ 173818
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17819084
  • 667.00 SEK / Paket med 250
Beräknad leverans: 09-12-2026
Beskrivning
  • Högpresterande vit matt vinyl med permanent lim är idealisk för applikationer som kräver motstånd mot produktmanipulation
  • Var försiktig när du tar bort från fodret eftersom materialet är ömtåligt
  • Drifttemperatur på -40 °C till 82 °C (-40 F °till 180 °F)
  • Tillverkad av B-351 vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Vitt
Utstansad
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Allmän identifiering, laboratoriemärkning, säkerhetsidentifiering
Nej
Rektangel
-40 °C till +80 °C
0.071 mm
1 tum
38.1 mm
M6-31-351
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Hold (Håll)
Matte
Självlaminerande vinyl
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
250 etiketter
-40 °F till +176 °F
0,0028 tum.
1 x 1,5 tum
1,5 tum
25,4 mm