Läs mer
Brady™ Destructible Tamper Evident matt vinyletiketter för M6/M7-skrivare
Åtgärdssäker vinyl är designad för att lätt spricka för att visa tecken på produktmanipulation och för att förhindra att etiketten tas bort.
474.00 SEK - 847.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|
17848874
|
Brady™
173413 |
0,5 x 1 tum | M710, BMP71 | 12,7 mm |
782.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17808254
|
Brady™
174205 |
0,5 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 12,7 mm |
847.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17809154
|
Brady™
174601 |
1 x 1,5 tum | M710, BMP71 | 25,4 mm |
617.00 SEK
Paket med 250 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17819084
|
Brady™
173818 |
1 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 25,4 mm |
667.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17858734
|
Brady™
174608 |
1,9 x 3 tum | M710, BMP71 | 48,26 mm |
667.00 SEK
Paket med 100 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17888314
|
Brady™
173867 |
1,9 x 3 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 48,26 mm |
717.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17899184
|
Brady™
173386 |
2 x 1 tum | M710, BMP71 | 50,8 mm |
474.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17828424
|
Brady™
173744 |
2 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 50,8 mm |
517.00 SEK 510.52 SEK / Paket med 100 Save 6.48 SEK 1% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
Beschreibung
- Högpresterande vit matt vinyl med permanent lim är idealisk för applikationer som kräver motstånd mot produktmanipulation
- Var försiktig när du tar bort från fodret eftersom materialet är ömtåligt
- Drifttemperatur på -40 °C till 82 °C (-40 F °till 180 °F)
- Tillverkad av B-351 vinylmaterial
Spezifikation
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Vitt | |
| Kassett (tejp) | |
| Termisk överföring | |
| Allmän identifiering, laboratoriemärkning, säkerhetsidentifiering | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +80 °C | |
| 0.071 mm |
| ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Självlaminerande vinyl | |
| Icke-steril | |
| Nej | |
| -40 °F till +176 °F | |
| 0,0028 tum. |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.