Läs mer
Brady™ Destructible Tamper Evident matt vinyletiketter för M6/M7-skrivare
Åtgärdssäker vinyl är designad för att lätt spricka för att visa tecken på produktmanipulation och för att förhindra att etiketten tas bort.
Brand: Brady™ 173744
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Högpresterande vit matt vinyl med permanent lim är idealisk för applikationer som kräver motstånd mot produktmanipulation
- Var försiktig när du tar bort från fodret eftersom materialet är ömtåligt
- Drifttemperatur på -40 °C till 82 °C (-40 F °till 180 °F)
- Tillverkad av B-351 vinylmaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Vitt | |
| Kassett (tejp) | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Allmän identifiering, laboratoriemärkning, säkerhetsidentifiering | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +80 °C | |
| 0.071 mm | |
| 2 tum | |
| 25.4 mm | |
| M6-20-351 |
| ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Vinyl | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 100 etiketter | |
| -40 °F till +176 °F | |
| 0,0028 tum. | |
| 2 x 1 tum | |
| 1 tum | |
| 50,8 mm |