Läs mer
Dextromethorphan hydrobromide, Thermo Scientific™
1179.56 SEK - 7455.71 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 125-69-9 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H26BrNO |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.316 |
| MDL-nummer | MFCD02173901 |
| InChI-nyckel | MISZALMBODQYFT-URVXVIKDSA-N |
| Synonym | dextromethorphan hydrobromide, antussan, demorphan, dormethan, metrorat, medicon, tusilan, tussade, d-methorphan hydrobromide, romilar |
| PubChem CID | 5464025 |
| LEDER | CN1CCC23CCCCC2C1CC4=C3C=C(C=C4)OC.Br |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15474269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61732.06 |
5g |
1179.56 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15484269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61732.09 |
10g |
2214.46 SEK
10g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15494269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61732.18 |
50g |
7455.71 SEK
50g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsIt is used as a potentially useful NMDA receptor agonist. it is usually used as central nervous antitussive, cough suppressant. This is one of the most popular ingredients in over-the-counter cold and cough medications. Dextromethorphan hydrobromide may be added to other preparations to help treat pain and a variety of other disturbances as well. It is used as a pharmaceutical raw material.
Solubility
Soluble in water (40 mM), and alcohol (1:10).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| C18H26BrNO | |
| MFCD02173901 | |
| dextromethorphan hydrobromide, antussan, demorphan, dormethan, metrorat, medicon, tusilan, tussade, d-methorphan hydrobromide, romilar | |
| CN1CCC23CCCCC2C1CC4=C3C=C(C=C4)OC.Br |
Specifikationer
| Dextromethorphan hydrobromide | |
| C18H26BrNO | |
| 6453793 | |
| dextromethorphan hydrobromide, antussan, demorphan, dormethan, metrorat, medicon, tusilan, tussade, d-methorphan hydrobromide, romilar | |
| MISZALMBODQYFT-URVXVIKDSA-N | |
| 352.316 | |
| 352.32 |
| 125-69-9 | |
| MFCD02173901 | |
| 14,8091 | |
| Soluble in water (40 mM),and alcohol (1:10). | |
| CN1CCC23CCCCC2C1CC4=C3C=C(C=C4)OC.Br | |
| 5464025 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 204-750-1
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Dextromethorphan hydrobromide
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Dextromethorphan hydrobromide