Learn More
DHRS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15279-1-AP-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16884384
  • 4652.90 SEK / 150µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Reduces all-trans-retinal and 9-cis retinal. Can also catalyze the oxidation of all-trans-retinol with NADP as co-factor, but with much lower efficiency. Reduces alkyl phenyl ketones and alpha-dicarbonyl compounds with aromatic rings, such as pyrimidine-4-aldehyde, 3-benzoylpyridine, 4-benzoylpyridine, menadione and 4-hexanoylpyridine. Has no activity towards aliphatic aldehydes and ketones.
Spezifikation
Spezifikation
DHRS4
Polyclonal
Unconjugated
DHRS4
CR, DHRS4, DHRS4L2, humNRDR, NRDR, PHCR, PSCD, SCAD SRL, SDR SRL, SDR25C1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10901, 266686, 28200
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8VID1, Q99LB2, Q9BTZ2
Dhrs4
DHRS4 Fusion Protein Ag7398
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DHRS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt