Läs mer
Di-n-Butyl Phosphorochloridate, TRC
Produktkod. 30375864
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375864 10 g
30379481 5 g
30378857 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30375864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42945010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 819-43-2
Molekylformel C8 H18 Cl O3 P
Molekylvikt (g/mol) 228.65
IUPAC-namn 1-[butoxy(chloro)phosphoryl]oxybutane
LEDER CCCCOP(=O)(Cl)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-Butyl Phosphorochloridate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H18ClO3P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Formel vikt 228.0682