Läs mer
Diacerein, Thermo Scientific™
Interleukin-1 inhibitor
2069.79 SEK - 5541.71 SEK
Kemiska identifierare
CAS 13739-02-1
Molekylformel C19H12O8
Molekylvikt (g/mol) 368.30
MDL-nummer MFCD00468030
InChI-nyckel TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french
PubChem CID 26248
IUPAC-namn 4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15415949
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63775.03
1g
2069.79 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15425949
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63775.06
5g
5541.71 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Kemiska identifierare
13739-02-1
368.30
TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
26248
CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O
C19H12O8
MFCD00468030
diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french
4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
Specifikationer
Diacerein
C19H12O8
14,2960
TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N
4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
26248
13739-02-1
MFCD00468030
diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french
CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O
368.30
368.29
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 237-310-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CB8781000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer