Specifikationer
| Beskrivning | White to off-white |
|---|---|
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Formatera | Powder |
| Analysera | 98% |
| CAS | 364-98-7 |
| Molekylformel | C8H7ClN2O2S |
| Formel vikt | 230.67 |
| Synonym | 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide; |
| Smältpunkt | 330°C to 331°C |
| Löslighet | Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol. |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15467199
|
Thermo Scientific™
J66010.ME |
500 mg |
1936.26 SEK
500mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15457199
|
Thermo Scientific™
J66010.03 |
1 g |
3293.87 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
| White to off-white | |
| Powder | |
| 364-98-7 | |
| 230.67 | |
| 330°C to 331°C |
| 2°C to 8°C | |
| 98% | |
| C8H7ClN2O2S | |
| 7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide; | |
| Soluble in 0.1M NaOH. Insoluble in water or in methanol. |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 206-668-1
Rekommenderad förvaring : Keep cold