Läs mer
Dibucaine hydrochloride, Thermo Scientific™
Potent, long-acting local anesthetic
961.45 SEK - 3928.16 SEK
Kemiska identifierare
CAS 61-12-1
Molekylformel C20H30ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 379.929
MDL-nummer MFCD00012735
InChI-nyckel IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibucaine hydrochloride, dibucaine hcl, cinchocaine hydrochloride, cinchocaine hcl, cincaine chloride, dibucaine cinchocaine hcl, percain, percaine, sovcain
PubChem CID 521951
ChEBI CHEBI:59735
IUPAC-namn 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide;hydrochloride
LEDER CCCCOC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)C(=O)NCCN(CC)CC.Cl
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktcode Marke Kvantitet Preis Menge & Verfügbarkeit  
15495099
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62804.06
5g
961.45 SEK
5g
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15405109
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62804.14
25g
3928.16 SEK
25g
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is applied as a potent, long-acting local anesthetic. It is used as an anaesthetic agent for spinal anaesthesia. More commonly it is a component in rectal medications used in inflammation of the anus and for the symptomatic treatment of haemorrhoids and fissures in the anus.
Solubility
Freely soluble in water, alcohol, acetone, or chloroform
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
61-12-1
379.929
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
521951
2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide;hydrochloride
C20H30ClN3O2
MFCD00012735
dibucaine hydrochloride, dibucaine hcl, cinchocaine hydrochloride, cinchocaine hcl, cincaine chloride, dibucaine cinchocaine hcl, percain, percaine, sovcain
CHEBI:59735
CCCCOC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)C(=O)NCCN(CC)CC.Cl
Spezifikation
Dibucaine hydrochloride
C20H30ClN3O2
14,3031
Freely soluble in water, alcohol, acetone, or chloroform
CCCCOC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)C(=O)NCCN(CC)CC.Cl
379.929
CHEBI:59735
61-12-1
MFCD00012735
dibucaine hydrochloride, dibucaine hcl, cinchocaine hydrochloride, cinchocaine hcl, cincaine chloride, dibucaine cinchocaine hcl, percain, percaine, sovcain
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide;hydrochloride
521951
379.92
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H318-H302
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 200-498-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GD3325000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.