Läs mer
Diklormetan 99,8+%, för restanalys, Distol™ , Stabiliserad med Amylene, Fisher Chemical
Produktkod. 10132140 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
10132140 1 L
1 options
Produktkod. 10132140 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/1853/15
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Smältpunkt -97 °C
CAS 75-09-2
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Molekylformel CH2Cl2
Ångtryck 350 mbar vid 20 °C
MDL-nummer MFCD00000881
Viskositet 0,43 mPaS vid 20 °C
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Kokpunkt 39 °C
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn diklormetan
Molekylvikt (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formel vikt 84,93 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.