Läs mer
Diethyl ether, Spectrophotometric Grade, 99+%, inhibitor free, Thermo Scientific™
Solvent For U.V. Spectrophotometric and General Use
1230.00 SEK - 3455.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 60-29-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C4H10O |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.12 |
| MDL-nummer | MFCD00011646 |
| InChI-nyckel | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether |
| PubChem CID | 3283 |
| ChEBI | CHEBI:35702 |
| IUPAC-namn | ethoxyethane |
| LEDER | CCOCC |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11375307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040976.K2 |
1L |
1230.00 SEK
1 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15476345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040976.M1 |
4 x 1L |
3455.00 SEK
4 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C4H10O | |
| MFCD00011646 | |
| diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
| CHEBI:35702 | |
| CCOCC |
Specifikationer
| Diethyl ether | |
| Colorless liquid | |
| -45°C (-49°F) | |
| Sweet | |
| >99% | |
| 586.3 hPa (440mm Hg) at 20°C | |
| 1155 | |
| Immiscible with water,miscible with alcohol. | |
| CCOCC | |
| 74.12 | |
| CHEBI:35702 | |
| Spectrophotometric |
| 60-29-7 | |
| 0.713 | |
| 170°C (338°F) | |
| 1.3525 | |
| C4H10O | |
| MFCD00011646 | |
| diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether | |
| RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N | |
| ethoxyethane | |
| 3283 | |
| 74.12 |
Säkerhet och hantering
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P314-P330-P370+P378q-P501c
H224-H302-H305-H335-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 3, Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KI5775000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures