Läs mer
Dietylmethoxyboran, 1 mil soln i THF
Produktkod. 11388136
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388136 100 mL 100ml
11378136 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15107.AE
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 7397-46-8 | C5H13BO | 99,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7397-46-8
Molekylformel C5H13BO
Molekylvikt (g/mol) 99.97
MDL-nummer MFCD00013240
InChI-nyckel FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydiethylborane, methyl diethylborinate, diethyl methoxy borane, borinic acid, diethyl-, methyl ester, diethyl methoxyborane, unii-3ah40d7l25, diethyl-methoxyborane, methoxy-diethylborane, methoxydiethyl-borane
PubChem CID 522516
LEDER CCB(CC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylmethoxyborane
Densitet 0.868
Flampunkt −6 °C (21 °F)
Linjär formel (CH3CH2)2BOCH3
Brytningsindex 1.404
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Beilstein 2231225
Känslighet Luft- och fuktkänslig
IUPAC-namn metyldietylborinat
Formel vikt 99.97
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln in THF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.