Läs mer
Difloxacin hydrochloride, Thermo Scientific™
1580.17 SEK - 5163.36 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 91296-86-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C21H20ClF2N3O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 435.856 |
| MDL-nummer | MFCD03840489 |
| InChI-nyckel | JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599 |
| PubChem CID | 56205 |
| IUPAC-namn | 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| LEDER | CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15495929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63754.06 |
5g |
1580.17 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15405939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63754.14 |
25g |
5163.36 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A quinolone antibacterial compound
- Structurally related to norfloxacin
Kemiska identifierare
| 91296-86-5 | |
| 435.856 | |
| JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N | |
| 56205 | |
| CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl |
| C21H20ClF2N3O3 | |
| MFCD03840489 | |
| difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599 | |
| 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
Specifikationer
| Difloxacin hydrochloride | |
| C21H20ClF2N3O3 | |
| 6464798 | |
| difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599 | |
| JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N | |
| 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride | |
| 56205 |
| 91296-86-5 | |
| MFCD03840489 | |
| 14,3141 | |
| Soluble in aqueous buffer | |
| CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl | |
| 435.856 | |
| 435.85 |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures