Läs mer
Bellingham Stanley™ Digital refraktometer RFM340-M
Produktkod. 16339693
Change view
100 till 240 V, 50/60 Hz
Produktkod.
16339693 100 till 240 V, 50/60 Hz
1 options
Produktkod. 16339693 Leverantör Bellingham Stanley™ Leverantörsnummer 1945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122655.00 SEK
    116011.45 SEK / Paket med 1
    Save 6643.55 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Bellingham Stanley™ RFM340-M digital refraktometer med tre decimaler/0-100 Brix (1,58 RI) skalor och Peltier-kontroll. Perfekt för mätning och kontroll av krävande livsmedel, drycker, kemiska och industriella användningsområden
  • Bänkmodell för krävande livsmedel, dryck, kemiska och industriella Brix- eller RI-användningsområden
  • Taktil och robust knappsats med stor högupplöst skärm på 10 cm
  • Konfiguration av skala, temperatur och datalagring med ett tryck
  • Användardefinierade metoder eller valda från det inbyggda biblioteket
  • Platt prismayta för enkel rengöring
  • Bredstråleskanning för icke-homogena prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bänkrefraktometer
Skalområde 0 till 100 Brix
Brytningsindex 1,32 till 1,58
Noggrannhet ±0,00002 (1,32 till 1,38 RI),± 0,00004 (1,38 till 1,58 RI); ±0,010 (0 till 30 °Brix),± 0,030 (30 till 100 °Brix)
Upplösning 0,000001 RI, 0,01/0,001 Brix
Mätningstid 4 sek.
Gränssnitt USB, Ethernet, RS232
Temperaturområde (metriskt) 0 °C eller 10 °C under omgivningstemperatur beroende på vad som är högre än 70 °C
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz