Läs mer
Hanna Instruments™ Digitala refraktometrar
Produktkod. 11677150
Change view
Typ:
Digital refraktometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11677150 Digital refraktometer Varje
1 options
Produktkod. 11677150 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI96801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4100.25 SEK
    3278.22 SEK / Paket med 1
    Save 822.03 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Enkelt att använda verktyg för att mäta socker i matprover på fältet eller i labbet som är idealiskt för analys av frukt, energidrycker, puddingar, sojamjölk, juice, sylt, marmelad, honung, soppor, gelé, tofu och kryddor.
  • Robust, bärbar digital refraktometer för livsmedelsprodukter utformad för att rapportera sockerhalten i vattenlösningar som % Brix
  • Provstorlek så liten som 2 metriska droppar (100μ l)
  • Förseglad brunn i rostfritt stål med högkvalitativt optiskt prisma av flintglas
  • Snabb svarstid på 1,5 sekunder för temperaturkompenserad avläsning
  • Bärbar refraktometer omvandlar ett livsmedelsprovs brytningsindex till % brix
  • Idealisk för analys av frukt, energidrycker, puddingar, sojamjölk, juice, sylt, marmelad, honung, soppor, gelé, tofu och kryddor
  • Enkelt att använda verktyg för att mäta socker i livsmedelsprover på fältet eller i labbet
  • Designad för analys av matsocker
  • Temperaturkompensationsalgoritmer baserade på sackaroslösning
  • 0 till 85 % brixområde med en noggrannhet på± 0,2 %
Specifikationer
Typ Digital refraktometer
Visa LCD
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 192 x 102 x 67 mm
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 80 °C