Läs mer
Difenylkarbonat, 99 %
Produktkod. 11409503
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409503 250 g 250g
11499493 1000 g 1000g
11419503 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11409503 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12362.30
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 102-09-0 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Används för syntes av många viktiga organiska föreningar. Som agrokemiska intermediärer, Färgämne mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används för syntes av många viktiga organiska föreningar. Som agrokemiska intermediärer, Färgämne mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i etanol, dietyleter, koltetraklorid, ättiksyra. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-09-0
Molekylformel C13H10O3
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD00003037
InChI-nyckel ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
PubChem CID 7597
ChEBI CHEBI:34722
IUPAC-namn difenylkarbonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material Diphenyl carbonate
Smältpunkt 76 °C till 81 °C
Densitet 1.3
Kokpunkt 301 °C till 302 °C
Flampunkt 168 °C (334 °F)
Odör Mild
Kvantitet 250 g
Beilstein 1074863
Merck Index 14,3602
Löslighetsinformation Löslig i etanol, dietyleter, koltetraklorid, ättiksyra. Olöslig i vatten.
Formel vikt 214.22
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.