Läs mer
Difenyleter, 99 %
Beskrivning
Difenyleter används i stor utsträckning som värmeöverföringsmedel och färgämnesbärare. Det används som processhjälpmedel vid framställning av polyestrar. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt i produktionen av ytaktiva ämnen och högtemperatursmörjmedel, brandskyddsmedel som polybromerade difenyletrar (PBDE) och doft för rengöringsmedel. Det spelar en viktig roll i Ferrario-reaktionen för att producera fenoxatiin, som finner tillämpning i polyamid- och polyimidproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Difenyleter används ofta som värmeöverföringsmedel och färgämnesbärare. Det används som processhjälpmedel vid framställning av polyestrar. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt i produktionen av ytaktiva ämnen och högtemperatursmörjmedel, brandskyddsmedel som polybromerade difenyletrar (PBDE) och doft för rengöringsmedel. Det spelar en viktig roll i Ferrario-reaktionen för att producera fenoxatiin, som finner tillämpning i polyamid- och polyimidproduktion.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform, etylacetat, bensen, dietyleter och isättika. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl ether |
| Smältpunkt | 26 °C till 29 °C |
| Densitet | 1.071 |
| Kokpunkt | 258 °C till 260 °C |
| Flampunkt | 125 °C (257 °F) |
| Odör | Aromatisk |
| Brytningsindex | 1.5805 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1364620 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diphenyl ether
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P391-Samla upp spill.
- MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.