Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Distributionsrör Med Frit
Produktkod. 10681892
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
För användning med (applikation):
Specifika lätta lösningsmedel
Specifika tunga lösningsmedel
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10681892 100 ml Specifika tunga lösningsmedel Varje
10204151 250 ml Specifika tunga lösningsmedel Varje
10264001 250 ml Specifika lätta lösningsmedel Varje
10306121 100 ml Specifika lätta lösningsmedel Varje
10336071 500 ml Specifika lätta lösningsmedel Varje
10336311 500 ml Specifika tunga lösningsmedel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10681892 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05433202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 SEK
    420.17 SEK / Paket med 1
    Save 76.83 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Fördelningsrör med fritta (porositet: 0)
  • För specifika lätta lösningsmedel
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
För användning med (applikation) Specifika tunga lösningsmedel