Läs mer
DL-Isoproterenol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Standard selective beta-adrenoceptor agonist
694.38 SEK - 2387.65 SEK
Kemiska identifierare
CAS 51-30-9
Molekylformel C11H18ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 247.72
MDL-nummer MFCD00012603,MFCD00064548
InChI-nyckel IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso
PubChem CID 5807
IUPAC-namn hydrogen 4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzene-1,2-diol chloride
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15404309
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61788.06
5g
694.38 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15414309
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61788.14
25g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2659.57 SEK
2387.65 SEK / 25g
Save 271.92 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Isoproterenol hydrochloride is used as a selective β-adrenergic agonist, increases cytosolic cAMP.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml at 25°C), ethanol (20 mg/ml), methanol, DMSO (50 mg/ml at 25°C), and phosphate buffered saline (50 mM).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
51-30-9
247.72
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N
5807
[H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
C11H18ClNO3
MFCD00012603,MFCD00064548
isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso
hydrogen 4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzene-1,2-diol chloride
Specifikationer
DL-Isoproterenol hydrochloride
C11H18ClNO3
3917363
isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N
hydrogen 4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzene-1,2-diol chloride
5807
98%
51-30-9
MFCD00012603,MFCD00064548
14,5217
Soluble in water (50mg/ml at 25°C),ethanol (20mg/ml),methanol,DMSO (50mg/ml at 25°C),and phosphate buffered saline (50 mM).
[H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
247.72
247.72
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-089-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DO1925000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer