missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-lysinamid dihydroklorid, MP Biomedicals™

Produktkod. 11437552 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437552 100 mg 100mg
11447552 250 mg 250mg
11457552 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11437552 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215528780

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 51127-08-3
Molekylformel C6H17Cl2N3O
Molekylvikt (g/mol) 218.12
MDL-nummer MFCD00058287
InChI-nyckel AIYVJLPYZQDCKV-XRIGFGBMSA-N
Synonym s-2,6-diaminohexanamide dihydrochloride, h-lys-nh2 2hcl, l-lysinamide dihydrochloride, h-lys-nh 2 hcl, lysine amide dihydrochloride, c6h15n3o.2hcl, h-lys-nh2 . 2 hcl
PubChem CID 20760365
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexanamid-dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(N)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Lysinamide Dihydrochloride
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 218.1
Fysisk form Fast
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.