Läs mer
DL-Äppelsyra, 98 %
Produktkod. 11403488
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403488 500 g 500g
11413488 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17874.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134,087 g/mol
DL-äppelsyra används som livsmedelstillsats. Det är en komponent i vissa artificiella vinägersmaker. Vidare används det vid framställning av kirala föreningar, inklusiveκ -opioidmottagning. Den används för kiral upplösning genom kapillärelektrofores med ligandutbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
DL-äppelsyra används som livsmedelstillsats. Det är en komponent i vissa artificiella vinägersmaker. Vidare används det vid framställning av kirala föreningar, inklusiveκ -opioidmottagning. Den används för kiral upplösning genom kapillärelektrofores med ligandutbyte.
Löslighet Löslig i aceton, eter, vatten, metanol och etanol
.
Noter
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6915-15-7
Molekylformel C4H6O5
Molekylvikt (g/mol) 134.087
MDL-nummer MFCD00064212
InChI-nyckel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
IUPAC-namn 2-hydroxibutandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Malic acid
Smältpunkt 130 °C till 133 °C
Densitet 1.609
Kvantitet 500 g
Flampunkt 203 °C (397 °F)
Analysprocentintervall 0.98
Beilstein 1723539
Löslighetsinformation Löslig i aceton, eter, vatten, metanol och etanol.
Formel vikt 134.09
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.