Läs mer
DL-äppelsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11428960
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428960 250 g 250g
1 options
Product Code. 11428960 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17874.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.13 SEK
    275.65 SEK / 250g
    Save 31.48 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
DL-äppelsyra används som livsmedelstillsats. Det är en komponent i vissa artificiella vinägersmaker. Vidare används det vid framställning av kirala föreningar, inklusiveκ -opioidmottagning. Den används för kiral upplösning genom kapillärelektrofores med ligandutbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
DL-äppelsyra används som livsmedelstillsats. Det är en komponent i vissa artificiella vinägersmaker. Vidare används det vid framställning av kirala föreningar, inklusiveκ -opioidmottagning. Den används för kiral upplösning genom kapillärelektrofores med ligandutbyte.
Löslighet Löslig i aceton, eter, vatten, metanol och etanol
.
Noter
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material DL-Malic acid
CAS 6915-15-7
Smältpunkt 130 °C till 133 °C
Densitet 1.609
Kvantitet 250 g
Flampunkt 203 °C
Analysprocentintervall 0.98
Molekylformel C4H6O5
MDL-nummer MFCD00064212
Beilstein 1723539
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid
Löslighetsinformation Löslig i aceton, eter, vatten, metanol och etanol.
InChI-nyckel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxibutandisyra
Molekylvikt (g/mol) 134.09
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Formel vikt 134.09
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.